Stampa…
Perfluorobutyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5309-5G PC5309-1G
APOSPC5309-5GEA 183 EUR
APOSPC5309-5G APOSPC5309-1G
Perfluorobutyl bromide 97%
Perfluorobutyl bromide
Formula: C₄BrF₉
Punto di ebollizione: 43…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082622
CAS Number: 375-48-4