Stampa…
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53081-1G PC53081-250MG
APOSPC53081-1GEA 72.7 EUR
APOSPC53081-1G APOSPC53081-250MG
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,166 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD25994491
CAS Number: 1402666-87-8