Stampa…
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53075-1G PC53075-10G
APOSPC53075-1GEA 29 EUR
APOSPC53075-1G APOSPC53075-10G
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-acetylphenyl)trifluoroborate
Formula: C₈H₇BF₃O·K
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368352
CAS Number: 854906-74-4