Stampa…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC53074-1G PC53074-250MG PC53074-5G
APOSPC53074-1GEA 633 EUR
APOSPC53074-1G APOSPC53074-250MG APOSPC53074-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene 97%
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobromobenzene
Formula: C₇H₄BrF₃O
Peso molecolare: 241.005 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09935620
CAS Number: 936249-94-4