Stampa…
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53066-1G PC53066-250MG
APOSPC53066-1GEA 205 EUR
APOSPC53066-1G APOSPC53066-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₁₀H₈F₅NO₂
Peso molecolare: 269,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28963752
CAS Number: 1980040-18-3