Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53065-250MG PC53065-1G
APOSPC53065-250MGEA 183 EUR
APOSPC53065-250MG APOSPC53065-1G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₂BrF₃N₂
Peso molecolare: 226,982 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD14702304
CAS Number: 69034-09-9