Stampa…
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4'-(Bromoacetyl)-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-[4-(Bromoacetyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
PC53051-1G PC53051-250MG PC53051-5G
APOSPC53051-1GEA 109 EUR
APOSPC53051-1G APOSPC53051-250MG APOSPC53051-5G
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
4-(Trifluoroacetyl)phenacyl bromide
Formula: C₁₀H₆BrF₃O₂
Peso molecolare: 295.053 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28963745
CAS Number: 1980063-91-9
UN: 3261
ADR: 8 III