Stampa…
Perfluoro(3-ethylpentane)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53050-1G PC53050-5G
APOSPC53050-1GEA 94.8 EUR
APOSPC53050-1G APOSPC53050-5G
Perfluoro(3-ethylpentane)
Perfluoro(3-ethylpentane)
Formula: C₇F₁₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28900770
CAS Number: 2690-05-3