Stampa…
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-2,2-difluoroacetyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate
PC53049-25G PC53049-100G PC53049-5G
APOSPC53049-25GEA 114 EUR
APOSPC53049-25G APOSPC53049-100G APOSPC53049-5G
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Bromo(difluoro)acetic anhydride
Formula: C₄Br₂F₄O₃
Punto di ebollizione: 122…124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24842567
CAS Number: 7601-98-1
UN: 3265
ADR: 8,II