Stampa…
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53046-100MG PC53046-250MG
APOSPC53046-100MGEA 575 EUR
APOSPC53046-100MG APOSPC53046-250MG
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride 95%
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formula: C₅H₈FN·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28963742
CAS Number: 1826900-79-1