Stampa…
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrobenzene
PC53041-1G PC53041-250MG
APOSPC53041-1GEA 171 EUR
APOSPC53041-1G APOSPC53041-250MG
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene 95+%
6-Bromo-2,3-difluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂NO₂
Peso molecolare: 237,986 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840797
CAS Number: 884495-47-0