Stampa…
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53039-1G PC53039-250MG PC53039-5G
APOSPC53039-1GEA 859 EUR
APOSPC53039-1G APOSPC53039-250MG APOSPC53039-5G
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₉H₅F₅O₂
Peso molecolare: 240.127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22393602
CAS Number: 1823296-98-5