2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₄BrF₅ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28897198 CAS Number: 1934665-18-5 UN: 3265 ADR: 8,III |