Stampa…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53037-1G PC53037-250MG
APOSPC53037-1GEA 1160 EUR
APOSPC53037-1G APOSPC53037-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅F₅O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28897197
CAS Number: 1936257-01-0