Stampa…
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53036-1G PC53036-5G
APOSPC53036-1GEA 447 EUR
APOSPC53036-1G APOSPC53036-5G
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoroisatoic anhydride
Formula: C₈H₃BrFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28897196
CAS Number: 1935441-96-5