4'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₄F₃NO₃ Punto di fusione: 42…47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13173414 CAS Number: 58808-61-0 |