Stampa…
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53032-1G PC53032-250MG
APOSPC53032-1GEA 281 EUR
APOSPC53032-1G APOSPC53032-250MG
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
6-Fluoro-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄F₄N₂
Peso molecolare: 204,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28155024
CAS Number: 1360936-21-5