Stampa…
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene, 4-Fluoro-2-nitrophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 2-Nitro-β,β,β,4-tetrafluorophenetole
PC53031-1G PC53031-5G
APOSPC53031-1GEA 91.6 EUR
APOSPC53031-1G APOSPC53031-5G
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)nitrobenzene
Formula: C₈H₅F₄NO₃
Peso molecolare: 239,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28155023
CAS Number: 334929-98-5