Stampa…
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-β,β,β,4-tetrafluorophenetole
PC53030-1G PC53030-5G
APOSPC53030-1GEA 109 EUR
APOSPC53030-1G APOSPC53030-5G
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
5-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline
Formula: C₈H₇F₄NO
Peso molecolare: 209,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08699546
CAS Number: 334929-99-6