3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(3-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC53028-1G
PC53028-5G
APOSPC53028-1GEA
132
EUR
APOSPC53028-1G
APOSPC53028-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenacyl bromide
Formula:
C₈H₄Br₂ClFO Peso molecolare: 330,376 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28155021 CAS Number: 1805575-98-7 UN: 3261 ADR: 8,III |