Stampa…
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53027-1G PC53027-5G PC53027-250MG
APOSPC53027-1GEA 488 EUR
APOSPC53027-1G APOSPC53027-5G APOSPC53027-250MG
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
3'-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28140553
CAS Number: 1704367-13-4