Stampa…
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-N-(tert-butoxycarbonyl)-2-chloro-6-fluoroaniline, tert-Butyl (3-bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)carbamate
PC53026-1G PC53026-5G
APOSPC53026-1GEA 176 EUR
APOSPC53026-1G APOSPC53026-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, N-BOC protected
Formula: C₁₁H₁₂BrClFNO₂
Peso molecolare: 324,574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28140552
CAS Number: 1820673-55-9