Stampa…
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53025-1G PC53025-5G
APOSPC53025-1GEA 69.8 EUR
APOSPC53025-1G APOSPC53025-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrClFO₂
Peso molecolare: 253,453 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11856020
CAS Number: 1114809-13-0