Stampa…
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53024-1G PC53024-5G
APOSPC53024-1GEA 176 EUR
APOSPC53024-1G APOSPC53024-5G
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2-chloro-6-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
Peso molecolare: 267,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28140551
CAS Number: 1784053-31-1