Stampa…
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53023-1G PC53023-5G
APOSPC53023-1GEA 200 EUR
APOSPC53023-1G APOSPC53023-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline, tech
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Peso molecolare: 224,458 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28140550
CAS Number: 1702023-23-1