Stampa…
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
PC53018-1G PC53018-250MG PC53018-5G
APOSPC53018-1GEA 292 EUR
APOSPC53018-1G APOSPC53018-250MG APOSPC53018-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
3-Bromo-2-chloro-6-fluoroiodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
Peso molecolare: 335,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28140548
CAS Number: 1820649-92-0