Stampa…
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53015-1G PC53015-5G
APOSPC53015-1GEA 209 EUR
APOSPC53015-1G APOSPC53015-5G
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4,6-trifluorobenzotrifluoride
Formula: C₇HBrF₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28140547
CAS Number: 844439-00-5