Stampa…
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-((2-Chloro-5-fluoropyrimidin-4-yl)amino)ethanol
PC53013-1G PC53013-5G
APOSPC53013-1GEA 139 EUR
APOSPC53013-1G APOSPC53013-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoro-4-(2-hydroxyethylamino)pyrimidine
Formula: C₆H₇ClFN₃O
Peso molecolare: 191,591 g/mol
Punto di fusione: 148…151 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02629720
CAS Number: 16255-90-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III