Methyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₅F₃O₃ Punto di ebollizione: 57…59 °C ( 120 mm Hg) Flash Pt: 38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28054295 CAS Number: 156783-95-8 UN: 1993 ADR: 3,III |