2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530060-1G
PC530060-500MG
APOSPC530060-1GEA
522
EUR
APOSPC530060-1G
APOSPC530060-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-benzylamine
Formula:
C₁₃H₁₂FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04971088 CAS Number: 869945-30-2 |