Stampa…
1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530059-1G PC530059-500MG
APOSPC530059-1GEA 389 EUR
APOSPC530059-1G APOSPC530059-500MG
1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine 97%
1-(2,4-Difluorophenyl)ethanamine
Formula: C₈H₉F₂N
Peso molecolare: 157,161 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116332
CAS Number: 603951-43-5