Stampa…
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530057-1G PC530057-500MG
APOSPC530057-1GEA 655 EUR
APOSPC530057-1G APOSPC530057-500MG
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride 97%
2'-(Trifluoromethyl)-biphenyl-4-methanamine hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₂F₃N·ClH
Peso molecolare: 287,708 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31536877
CAS Number: 472964-20-8