Stampa…
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530055-1G PC530055-500MG
APOSPC530055-1GEA 438 EUR
APOSPC530055-1G APOSPC530055-500MG
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine 97%
3,4-Difluoro-N-methyl-benzylamine
Formula: C₈H₉F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09043718
CAS Number: 748124-46-1