Stampa…
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530054-1G PC530054-250MG PC530054-500MG
APOSPC530054-1GEA 164 EUR
APOSPC530054-1G APOSPC530054-250MG APOSPC530054-500MG
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline 97%
3-Fluoro-4-[4-(Boc-amino)piperidino]aniline
Formula: C₁₆H₂₄FN₃O₂
Peso molecolare: 309,379 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23701381
CAS Number: 1000053-23-5