Stampa…
4-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530053-1G PC530053-500MG
APOSPC530053-1GEA 568 EUR
APOSPC530053-1G APOSPC530053-500MG
4-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride 97%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₄F₃NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28064040
CAS Number: 69908-12-9