Stampa…
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530052-1G PC530052-250MG PC530052-500MG
APOSPC530052-1GEA 807 EUR
APOSPC530052-1G APOSPC530052-250MG APOSPC530052-500MG
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(2,4-Difluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅F₂N·ClH
Peso molecolare: 247,712 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28144979
CAS Number: 203860-02-0