Stampa…
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530051-1G PC530051-250MG
APOSPC530051-1GEA 818 EUR
APOSPC530051-1G APOSPC530051-250MG
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214664
CAS Number: 938462-29-4