Stampa…
(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530050-1G PC530050-250MG PC530050-500MG
APOSPC530050-1GEA 873 EUR
APOSPC530050-1G APOSPC530050-250MG APOSPC530050-500MG
(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzenepropanol
Formula: C₁₀H₁₂F₃NO
Peso molecolare: 219,204 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214661
CAS Number: 938462-26-1