Stampa…
(R)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530049-1G PC530049-250MG PC530049-500MG
APOSPC530049-1GEA 873 EUR
APOSPC530049-1G APOSPC530049-250MG APOSPC530049-500MG
(R)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
(R)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂FNO
Peso molecolare: 169,196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214640
CAS Number: 348619-91-0