Stampa…
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530047-1G PC530047-250MG PC530047-500MG
APOSPC530047-1GEA 873 EUR
APOSPC530047-1G APOSPC530047-250MG APOSPC530047-500MG
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂FNO
Peso molecolare: 169,196 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214637
CAS Number: 200267-65-8