Stampa…
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530046-1G PC530046-250MG
APOSPC530046-1GEA 695 EUR
APOSPC530046-1G APOSPC530046-250MG
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chloro-3-fluorobenzeneethanol
Formula: C₈H₉ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16040267
CAS Number: 1250241-63-4