Stampa…
b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530045-1G PC530045-250MG PC530045-500MG
APOSPC530045-1GEA 783 EUR
APOSPC530045-1G APOSPC530045-250MG APOSPC530045-500MG
b-Amino-4-fluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-4-fluorobenzenepropanol
Formula: C₉H₁₂FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01697331
CAS Number: 35373-69-4