b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530044-1G
PC530044-250MG
PC530044-500MG
APOSPC530044-1GEA
786
EUR
APOSPC530044-1G
APOSPC530044-250MG
APOSPC530044-500MG
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol 97%
b-Amino-3-fluorobenzenepropanol
Formula:
C₉H₁₂FNO Peso molecolare: 169,196 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09744986 CAS Number: 35373-68-3 |