Stampa…
b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530043-1G PC530043-250MG PC530043-500MG
APOSPC530043-1GEA 942 EUR
APOSPC530043-1G APOSPC530043-250MG APOSPC530043-500MG
b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol 97%
b-Amino-3-(trifluoromethyl)benzeneethanol
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Peso molecolare: 205,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11213673
CAS Number: 1094709-76-8