Stampa…
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC530039-1G PC530039-250MG PC530039-500MG
APOSPC530039-1GEA 1100 EUR
APOSPC530039-1G APOSPC530039-250MG APOSPC530039-500MG
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
(R)-2-Amino-2-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₀F₃NO
Peso molecolare: 205,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09253775
CAS Number: 306281-86-7