Stampa…
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530038-1G PC530038-250MG
APOSPC530038-1GEA 473 EUR
APOSPC530038-1G APOSPC530038-250MG
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-3-fluoro-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09256371
CAS Number: 1213968-04-7