Stampa…
6-Fluoro-D-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530037-1G PC530037-250MG PC530037-500MG
APOSPC530037-1GEA 982 EUR
APOSPC530037-1G APOSPC530037-250MG APOSPC530037-500MG
6-Fluoro-D-tryptophan 97%
6-Fluoro-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Peso molecolare: 222,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214432
CAS Number: 108391-82-8