Stampa…
6-Fluoro-L-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530036-1G PC530036-250MG
APOSPC530036-1GEA 317 EUR
APOSPC530036-1G APOSPC530036-250MG
6-Fluoro-L-tryptophan 97%
6-Fluoro-L-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137731
CAS Number: 19310-00-0