Stampa…
7-Fluoro-DL-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530034-1G PC530034-250MG
APOSPC530034-1GEA 470 EUR
APOSPC530034-1G APOSPC530034-250MG
7-Fluoro-DL-tryptophan 97%
7-Fluoro-DL-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264339
CAS Number: 53314-95-7