Stampa…
7-Fluoro-D-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530033-1G PC530033-250MG PC530033-500MG
APOSPC530033-1GEA 980 EUR
APOSPC530033-1G APOSPC530033-250MG APOSPC530033-500MG
7-Fluoro-D-tryptophan 97%
7-Fluoro-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264338
CAS Number: 138514-98-4